Merck
488593
Sigma-Aldrich
Choline bromide-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2N(CH3)213CH3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Br-].C[N+](C)([13CH3])CCO
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJCWKVUUIFLXNZ-YTBWXGASSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)