Merck
586749
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-t-Boc derivative
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH(NH-Boc)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVHJQCGUWFKTSE-QSNIDFQTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)