Merck
604313
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ketopentanoate-3,4,5-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
Molekulatömeg:
147.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)