Merck
799254
Sigma-Aldrich
Sodium Glycolate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Glycolic-1-13C acid sodium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CCH3NaO3
Molekulatömeg:
99.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][13C](CO)=O.[Na+]
InChI
1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VILMUCRZVVVJCA-CGOMOMTCSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)