Merck
748919
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
5-Chloro-8-hydroxyquinoline-2,3,4-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C6H6ClNO
Molekulatömeg:
182.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
mp
122-124 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H/i1+1,2+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQMJYWDVABFRZ-NLQHJZJRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)