Merck
603481
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
47.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
koncentráció
95% in H2O
törésmutató
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)