Merck
601756
Sigma-Aldrich
Neon-22Ne
99.9 atom %
About This Item
Lineáris képlet:
22Ne
CAS-szám:
Molekulatömeg:
21.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142006
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99.9 atom %
Teszt
≥99.5% (Total Neon)
Forma
gas
szennyeződések
<0.5% Total others
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[22Ne]
InChI
1S/Ne/i1+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKAOGPIIYCISHV-NJFSPNSNSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)