Merck
489255
Sigma-Aldrich
Ethane-d6
99 atom % D, gas
Szinonimák:
Hexadeuteroethane
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTMSDBZUPAUEDD-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-211.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-135 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)