Merck
600121
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanolamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)215NCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
bp
246-248 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)