Merck
389188
Sigma-Aldrich
Glyceryl tribenzoate
95%
Szinonimák:
Tribenzoin
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CO2CH(CH2O2CC6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
68-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phenyl
SMILES string
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H20O6/c25-22(18-10-4-1-5-11-18)28-16-21(30-24(27)20-14-8-3-9-15-20)17-29-23(26)19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIZCTWCPHWUPFU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Plasticizer
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ying Li et al.
PloS one, 16(2), e0247236-e0247236 (2021-02-20)
Berberine is a promising botanical pesticide against fungal plant pathogens. However, whether berberine inhibits the invasion of fungal pathogen across plant surface remains unclear. Here we demonstrated that the enzyme activities of purified cutinase from fungal pathogen Colletotrichum capsici were
Ying Dong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 957, 30-35 (2014-03-25)
Glycerol has the latent capacity to act as a plasma volume expander and disguise blood doping practices. Therefore, it has been prohibited in sports as a masking agent by the World Anti-Doping Agency (WADA) since January 2010 and a urinary