Merck
596728
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4Cl2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
41.5-45.5 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97.78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)