Merck
700878
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9ClO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
41-44 °C
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)