Merck
D31737
Sigma-Aldrich
5-Dibenzosuberenone
97%
Szinonimák:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
Beilstein:
743171
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
powder
mp
87-88 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)