Merck
247162
Sigma-Aldrich
Ethyl propionylacetate
97%
Szinonimák:
Ethyl 3-oxovalerate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2COCH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
Beilstein:
970270
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl propionylacetate reacts with tropolone p-toluenesulfonate in the presence of sodium ethoxide to give 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one.
Alkalmazás
Ethyl propionylacetate has been used in the synthesis of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A simple and efficient synthesis of 2-alkylazulenes.
Iwama N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9211-9213 (2004)
R R Martel et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(3), 391-395 (1976-03-01)
A series of 37 1-ethyl- and 1-n-propyl-1, 3, 4, 9-tetrahydropyrano[3, 4-b]indole-1-acetic acids bearing one, or two, substituents on the benzene ring has been synthesized via the acid-catalyzed condensation of a substituted tryptophol with ethyl propionylacetate or ethyl butyrylacetate. Antiinflammatory and