Merck
761796
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzofuran
97%
Szinonimák:
5-Bromobenzo[b]furan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.605
sűrűség
1.573 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)