Merck
642371
Sigma-Aldrich
5-Bromoindoline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
36-40 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)