Merck
590096
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
(13CD3O)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
sűrűség
1.417 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYGXNSJCAHWJZ-KLFIIISESA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)