Merck
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
Szinonimák:
p-Anisaldehyde-α-d1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8DH7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
96% (CP)
bp
248 °C (lit.)
sűrűség
1.127 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)