Merck
588393
Sigma-Aldrich
Cetyl(pyridinium-d5) chloride monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Hexadecyl-(pyridinium-d5)-chloride monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D5H33ClN·H2O
Molekulatömeg:
363.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
solid
mp
81 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
O.[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/i15D,17D,18D,20D,21D;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFCRBQADEGXVDL-UGIAOSMXSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qihao Zhang et al.
American journal of translational research, 12(5), 2062-2070 (2020-06-09)
The quantity and function of osteoblasts require continuous osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. Recent evidence suggests that microRNAs (miRNAs) act as important post-transcriptional regulators in a wide range of biological processes, including osteoblastic differentiation. Quercetin has also