1104006
USP
Cetylpyridinium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride, Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cetylpyridinium
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
83-86 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Cetylpyridinium Chloride
- Cetylpyridinium Chloride Lozenges
- Cetylpyridinium Chloride Topical Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3