Merck
578851
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
168 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed cross-coupling
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)