Fontos dokumentumok
GERPN851E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41105332
NACRES:
NA.32
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pack of 500 μL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva RPN851E
szín
Brownish-red
oldhatóság
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tulajdonságok és előnyök
  • Visible marker bands on gels and blots
  • Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)