Merck
591130
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Szinonimák:
Methyl 3-boronobenzoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O2CC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
205-208 °C (lit.)
Minőségi szint
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
  • Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
  • Trifluoromethylation
  • Cyanation
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)