Merck
D73804
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine
98%
Szinonimák:
3,5-Dichloropyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3Cl2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)