Merck
644315
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4FNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.2550 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)