Fontos dokumentumok
571032
Poly[9,9-bis-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]
light-emitting λem 409 nm (in chloroform)
Szinonimák:
Poly[9,9-di-(2′-ethylhexyl)fluorenyl-2,7-diyl]
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 45 °C (onset)
oldhatóság
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
xylene: soluble
λmax
374 nm
fluoreszcencia
λex 362 nm; λem 409 nm in chloroform
SMILES string
C1(c2c(cccc2)c3c1cccc3)(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJUVFJKHTNWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Organic Semiconductor Laser Materials
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.