Fontos dokumentumok
541435
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
average Mn 70,000-100,000
Szinonimák:
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene], MEH-PPV
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Band gap: 2.3 eV
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 70,000-100,000
fluoreszcencia
λex 495 nm; λem 554 nm in toluene
Keringési energia
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)c1cc(c(cc1)OC)C=C
InChI
1S/C17H26O2/c1-5-8-9-14(6-2)13-19-16-10-11-17(18-4)15(7-3)12-16/h7,10-12,14H,3,5-6,8-9,13H2,1-2,4H3
Általános leírás
Alkalmazás
Filter before application.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.