Merck
408352
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methacrylate
average Mn ~375
Szinonimák:
Polypropylene glycol monomethacrylate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn ~375
tartalmaz
800 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.449
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)