Merck
567183
Sigma-Aldrich
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
sűrűség
1.115 g/mL
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)