Merck
90865
Supelco
3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3NHCO2CH2C≡Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
mp
64-68 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCNC(=O)OCC#CI
InChI
1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jani Mikael Pelto et al.
Journal of microencapsulation, 31(5), 415-421 (2014-05-28)
Polystyrene (PS, 1), polycaprolactone homopolymers (PCL, 2) and 3-Iodo-2-propynyl n-butylcarbamate (IPBC, 3) were physically mixed in dichloromethane (DCM) and processed into solid microspheres by using emulsion solvent evaporation method. Five different compositions with varying PS/PCL ratio were tested. The phase