Merck
560375
Sigma-Aldrich
PSS-(3-Mercapto)propyl-Heptaisobutyl substituted
Szinonimák:
1-(3-Mercapto)propyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Mercaptopropylisobutyl-POSS®, POSS®-Mercaptopropyl-isobutyl substituted
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H70O12SSi8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
891.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
230-235 °C (lit.)
Minőségi szint
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCS)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H70O12SSi8/c1-25(2)18-46-32-45(17-15-16-44)33-47(19-26(3)4)37-49(35-46,21-28(7)8)41-52(24-31(13)14)42-50(36-46,22-29(9)10)38-48(34-45,20-27(5)6)40-51(39-47,43-52)23-30(11)12/h25-31,44H,15-24H2,1-14H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYGQPMMZQIQYKC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)