Merck
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-Heptaisobutyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol
97%
Szinonimák:
Isobutyltrisilanol-POSS®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H66O12Si7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
791.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)