Merck
560391
Sigma-Aldrich
PSS-Trisilanol-isooctyl substituted
Szinonimák:
1,3,5,7,9,11,14-Hepta-isooctyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol, Trisilanolisooctyl-POSS®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H122O12Si7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1184.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
törésmutató
n20/D 1.4550 (lit.)
Minőségi szint
oldhatóság
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Jogi információk
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)