Merck
560367
Sigma-Aldrich
PSS-Vinyl-Heptaisobutyl substituted
Szinonimák:
1-Vinyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, MonovinylIsobutyl-POSS®, POSS®-Monovinyl-isobutyl substituted
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H66O12Si8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
843.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
213-219 °C (lit.)
Minőségi szint
oldhatóság
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CC(C)C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](O4)(O5)C=C
InChI
1S/C30H66O12Si8/c1-16-43-31-44(17-24(2)3)34-47(20-27(8)9)36-45(32-43,18-25(4)5)38-49(22-29(12)13)39-46(33-43,19-26(6)7)37-48(35-44,21-28(10)11)41-50(40-47,42-49)23-30(14)15/h16,24-30H,1,17-23H2,2-15H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJYPHYFVIQJBFN-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)