Merck
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamic acid, predominantly trans
97%
Szinonimák:
3-(4-Nitrophenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they