Merck
M23527
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Szinonimák:
4-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
Beilstein:
1953326
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Naoki Umezawa et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(12), 1811-1819 (2015-07-22)
A versatile solid-phase approach based on peptide chemistry was used to construct four classes of structurally diverse polyamines with modified backbones: linear, partially constrained, branched, and cyclic. Their effects on DNA duplex stability and structure were examined. The polyamines showed