Merck
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
Szinonimák:
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
138-143 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccc(cc1)CCC(=O)O
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)