Merck
54911
Sigma-Aldrich
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate
technical
Szinonimák:
2-Hydroxybiphenyl sodium salt tetrahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9NaO · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.25
Beilstein:
3574623
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O.Na.4H2O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;;/h1-9,13H;;4*1H2/q;+1;;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEVSIOOUCUTMMP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate (PPS) may be used for the quantification of ammonium (NH4+) in soil extracts by PPS microplate method.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improving the Berthelot reaction for determining ammonium in soil extracts and water.
Rhine ED, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 62(2), 473-480 (1998)
Justyna Bzura et al.
Enzyme and microbial technology, 123, 1-7 (2019-01-29)
Two fully mechanized flow analysis systems for urease activity assays have been developed, characterized and compared. Both of them are based on almost the same compact system of solenoid micropumps and microvalves controlled and actuated by highly effective, low-power and