Merck
900680
Sigma-Aldrich
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
Szinonimák:
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
material
silica gel (irregular particle shape)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
Jellemzők
endcapped
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
pórusméret
60 Å pore diameter
kapacitás
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
térfogatsúly
732 g/L (typical tap density)
Alkalmazás
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
Kompatibilitás
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Jogi információk
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)