Merck
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Szinonimák:
Thiourea, silica gel supported
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Minőségi szint
a címkézés mértéke
1.1 mmol/g loading
külső felület
500 m2/g
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
SMILES string
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Metal Scavenger: Pd, Pt, Rh, Ru, and Hg
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)