Fontos dokumentumok
900673
Sigma-Aldrich
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
Szinonimák:
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
About This Item
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
eltarthatósági idő
2 yr (expiration date period)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
külső felület
480-550 m2/g
pórusméret
60 Å pore diameter
kapacitás
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
Alkalmazás
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
Jogi információk
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)