Merck
537691
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanone
new
technical grade
Szinonimák:
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
Beilstein:
1743163
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
gőznyomás
1.7 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
összetétel
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone (main component)
  • 4,6-Dimethyl-2-heptanone (secondary component)
  • 3,3,5-Trimethylcyclohexanone (minor component)
robbanási határérték
0.8-6.2 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,6-Dimethyl-4-heptanone (di-i-butyl ketone) is widely employed as an industrial solvent. It undergoes gas-phase reaction with the OH radical in the presence of NOx to afford acetone and 2-methylpropanal. 2,6-Dimethyl-4-heptanone is formed as a product during the thermal degradation of Yttrium(III) isovalerate Y.
Alkalmazás
2,6-Dimethyl-4-heptanone may be employed as a diluent for the isolation of pentanedioic acid by using Amberlite LA-2.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Products of the gas-phase OH radical-initiated reactions of 4-methyl-2-pentanone and 2, 6-dimethyl-4-heptanone.
Atkinson R and Aschmann SM.
International Journal of Chemical Kinetics, 27(3), 261-275 (1993)
Extractive Separation of Pentanedioic Acid by Amberlite LA-2 in Various Solvents.
Uslu H, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data (2016)
The Vapor Pressures and Some Other Properties of Di-i-butyl Ketone and Di-i-butylcarbinol.
Stross FH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 69(7), 1629- 1630 (1947)
Thermal decomposition of Yttrium (III) isovalerate in argon.
Grivel JC, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (2016)
[Thermal desorption gas chromatography for determination of diisobutyl ketone in air of working places].
Wei Chen et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 26(2), 110-112 (2008-05-01)