Merck
W353701
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanone
≥99%
Szinonimák:
Cognac heptanone, Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
FEMA-szám:
3537
Beilstein:
1743163
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11914
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.122
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
gőznyomás
1.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
robbanási határérték
0.8-6.2 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
SMILES string
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nasir Mehmood et al.
Phytochemistry, 181, 112590-112590 (2020-11-25)
Modern strawberry production is often threatened by microbe pathogens. Anthracnose is among the most prominent fungal disease caused mainly by Colletotrichum gloeosporioides and leads to large-scale losses both in quality and yield. Little is known regarding the mechanisms underlying the
D E Dodd et al.
Toxicology and industrial health, 3(4), 443-457 (1987-12-01)
Four groups, each consisting of 10 male and 10 female Fischer-344 rats, were exposed 6 h/day, 5 days/week, for 9 days to diisobutyl ketone (DIBK) vapor at concentrations of 905, 300, 98, or 0 (control) ppm. An additional 10 rats/sex
R F White et al.
Environmental research, 61(1), 117-123 (1993-04-01)
The objective of this investigation was to examine cerebral magnetic resonance imaging (MRI) pathology and functional deficits demonstrated by neuropsychological testing in cases of toxic encephalopathy. Two subjects, occupationally exposed to toxic chemicals, were studied. As part of their neurological
Marte Balchen et al.
Analytica chimica acta, 716, 16-23 (2012-01-31)
A totally new concept based on electrokinetic migration was evaluated for the extraction of three biologically active peptides from human plasma. Angiotensin 2, leu-enkephalin, and endomorphin 1 migrated from a diluted human plasma sample (2 mL, positive electrode), through a
[Thermal desorption gas chromatography for determination of diisobutyl ketone in air of working places].
Wei Chen et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 26(2), 110-112 (2008-05-01)
Cikkek
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.