Merck
220566
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanate
98%
Szinonimák:
(S)-(−)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.17
Beilstein:
4230972
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −10°, neat
optikai tisztaság
ee: 96% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
(S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate is a commonly used chiral derivatizing agent for the resolution of enantiomers.
Alkalmazás
(S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate may be used as a chiral auxiliary for the resolution of racemic (±)-6aR,11aR-maackiain to give the (-)-form, which is a key intermediate for synthesizing (-)-cabenegrin A-I.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Resolution of salbutamol enantiomers in human urine by reversed-phase high performance liquid chromatography after derivatization with (S)-(-)-a-methylbenzyl isocyanate.
Kim KH, et al.
Archives of Pharmacal Research, 20(5), 486-490 (1997)
Absolute configuration and total synthesis of (-)-cabenegrin AI.
Tokes AL, et al.
Tetrahedron, 55(30), 9283-9296 (1999)
Determination of the optical purity of (R)-terbutaline by 1 H-NMR and RP-LC using chiral derivatizing agent,(S)-(-)-a-methylbenzyl isocyanate.
Kim KH, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(5), 947-956 (2001)
Determination of pindolol enantiomers in human plasma and urine by simple liquid-liquid extraction and high-performance liquid chromatography.
Beal JL and Tett SE
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 715(2), 409-415 (1998)
High-performance liquid chromatographic determination of the enantiomers of beta-adrenoceptor blocking agents in biological fluids. II. Studies with atenolol.
S K Chin et al.
Journal of chromatography, 489(2), 438-445 (1989-04-14)