Merck
77970
Supelco
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanate
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Szinonimák:
(S)-(−)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.17
Beilstein:
4230972
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
grade
for chiral derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −10.5±0.5°, neat
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.513
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanate is a useful chiral derivatization reagent for all gas chromatography (GC) applications in the chiral field. It has been employed to meet the requirements for derivatization reagents for enantiomeric excess determinations.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-performance liquid chromatographic determination of the enantiomers of beta-adrenoceptor blocking agents in biological fluids. II. Studies with atenolol.
S K Chin et al.
Journal of chromatography, 489(2), 438-445 (1989-04-14)
Myriam Matoga et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 17(6), 375-379 (2003-04-10)
The derivatization of racemic 5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-amino-2-oxazoline, developed as an imidazoline binding sites ligand, with (+)-(R)-alpha-methylbenzyl isocyanate was performed in chloroform. The reaction led to two pairs of diastereomers, which were separated by RP-HPLC. A kinetic study of the derivatization reaction was