Merck
745472
Sigma-Aldrich
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
97% (CP)
Szinonimák:
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H39NO4 · xHCl
Molekulatömeg:
369.54 (free base basis)
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)