Fontos dokumentumok
329320
Bromoform-d
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Tribromomethane-d
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
szennyeződések
~1% carbon tetrabromide
törésmutató
n20/D 1.596 (lit.)
bp
136.5 °C (lit.)
sűrűség
2.906 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(Br)(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIKBFYAXUHHXCS-MICDWDOJSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?