Merck
523038
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
≥99.98% trace metals basis
Szinonimák:
2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2
About This Item
Lineáris képlet:
Pt(C5H7O2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.29
Beilstein:
4136189
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.98% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: platinum
mp
249-252 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.