Fontos dokumentumok
518743
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
204-207 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)