Merck
SMB01349
Sigma-Aldrich
Glutamyltyrosine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
N-alpha-L-Glutamyl-L-tyrosine, N-alpha-Glutamyltyrosine, L-Glu-L-tyr, L-Glutamyl-L-tyrosine, L-alpha-Glutamyl-L-tyrosine, Alpha-L-Glu-L-tyr, Alpha-Glu-tyr, Alpha-Glutamyltyrosine, a-L-Glu-L-tyr, a-Glu-tyr, a-Glutamyltyrosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
186 °C
alkalmazás(ok)
(Metabolomics research)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H18N2O6/c15-10(5-6-12(18)19)13(20)16-11(14(21)22)7-8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,10-11,17H,5-7,15H2,(H,16,20)(H,18,19)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSWHPLCDIMUKFE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glutamyltyrosine is an incomplete breakdown product of protein digestion or protein catabolism. Some dipeptides are known to have physiological or cell-signaling effects although most are simply short-lived intermediates on their way to specific amino acid degradation pathways following further proteolysis.
Alkalmazás
Glutamyltyrosine can be used in biochemical and metabolomics research applications
Tulajdonságok és előnyök
  • Suitable for Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)